Learn More
2,4,6-Trichlorpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203229
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3764-01-0
C4HCl3N2
183.42
MFCD00006063
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
77378
2,4,6-Trichlorpyrimidin
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3764-01-0
C4HCl3N2
183.42
MFCD00006063
DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
77378
2,4,6-Trichlorpyrimidin
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trichloropyrimidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 210°C to 215°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5690 to 1.571
Menge 25 g
Beilstein 23, 90
Formelmasse 183.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichloropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.