missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Trihydroxybenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30454383
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454383 100 g -
30449586 50 g 50 Gramm
30456682 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30454383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795065100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83-30-7
Summenformel C7 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
Synonym 2,4,6-Trihydroxybenzenecarboxylic Acid, NSC 36720, Phloroglucinic Acid, Phloroglucinolcarboxylic Acid
IUPAC-Name 2,4,6-trihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phloroglucinol carboxylic acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formelmasse 170.0215
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.