Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid, 98 %, stab. mit ca 10 % Wasser
Marke:  Alfa Aesar™ L19383.03
Weitere Details : CAS : 36982-84-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324316
  • 48.22 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
16-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid wird als Reagenz für den Diazotransfer zu Ketonen verwendet, z. B. unter Phasentransferbedingungen, wodurch die Ausbeute von sterisch gehinderten ɑ-Diazoketonen im Vergleich zu anderen Methoden verbessert wird. Es wird auch für den Azidtransfer zu Kaliumenolaten (KHMDS) zur Bildung von ɑ-Azid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
36982-84-0
309.428
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
371707
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
C15H23N3O2S
MFCD00859286
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamid
Spezifikation
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
1g
36982-84-0
MFCD00859286
Insoluble in water.
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
309.428
309.43
40°C to 44°C
stabilized with ≈10% water
C15H23N3O2S
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamid
371707
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation