missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-205691
36.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6553-96-4
C15H23ClO2S
302.85
MFCD00007433
JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
81042
2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonylchlorid
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6553-96-4
C15H23ClO2S
302.85
MFCD00007433
JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
81042
2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonylchlorid
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]3C6H2SO2Cl
Menge 25 g
Fieser 01,1228; 03,308; 06,622
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 302.85
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'