Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid wird bei der Synthese von Glycerophospholipiden als Kondensationsmittel und bei der Analyse von Phospholipiden in Eigelb mittels HPLC/MS-Technik verwendet. Es dient als Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden und als Sulfonat von Pyrimidin-Nukleosiden. Es dient auch als Kondensationsmittel bei der Synthese von Wasserstoff-Phosphonat-Diestern.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid wird bei der Synthese von Glycerophospholipiden als Kondensationsmittel und bei der Analyse von Phospholipiden in Eigelb mittels HPLC/MS-Technik verwendet. Es dient als Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden und als Sulfonat von Pyrimidin-Nukleosiden. Es dient auch als Kondensationsmittel bei der Synthese von Wasserstoff-Phosphonat-Diestern.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 94°C to 97°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1218575 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 302.87 |
Reinheit (%) | 98% |