Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022622
40.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
49623-71-4
C16H24O2
248.366
MFCD00015031
ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
96214
2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoesäure
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
49623-71-4
C16H24O2
248.366
MFCD00015031
ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
96214
2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoesäure
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure ist eine gehinderte Säure-Zwischenverbindung in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Schmelzpunkt 184°C to 187°C
Menge 10 g
Beilstein 2372331
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.37
Reinheit (%) 97%