Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081342
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57199-00-5
C16H23ClO
266.809
MFCD00015030
OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
92697
2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoyl chlorid
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57199-00-5
C16H23ClO
266.809
MFCD00015030
OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
92697
2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoyl chlorid
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride is used as pharmaceuticcal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid wird als pharmazeutisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Ammoniak usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2269534
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 266.81
Reinheit (%) ≥98%