Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10119232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10119232 10 g Glasflasche 10 Gramm
10522763 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10119232 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 244280100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 938-18-1
Summenformel C10H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00013650
InChI-Schlüssel UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethylbenzoyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Siedepunkt 143°C to 146°C (60.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5280 to 1.53
Menge 10 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.