Learn More
2,4,6-Trimethylpyrylium-Tetrafluoroborat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390054
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390054 25 g 25 Gramm
11380054 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390054 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00467.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 773-01-3 | C8H11BF4O | 209.98 g/mol
It is used in the radical Arylation Reactions of 4, 6, 8-Trimethylazulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in den radikalen Arylierungsreaktionen von 4, 6, 8-Trimethylazulen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-01-3
Summenformel C8H11BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 209.98
MDL-Nummer MFCD00032098
InChI-Schlüssel PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
PubChem CID 164732
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylpyrylium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Menge 25 g
Beilstein 3639361
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 209.98
Reinheit (%) ≥98%