Learn More
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol-d10, TRC
Artikelnummer. 30425647
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425647 25 mg 25 Milligramm
30410686 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30425647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30250225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-d10
Summenformel C14 D10 H16 O2
Menge 25 mg
Synonym 1,4-Diisobutyl-1,4-dimethylbutynediol-d10, 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol-d10, Acetylenol E 00-d10, NSC 5630-d10, Olfine AK 02-d10, Olfine PD 301-d10, Olfine STG-E-d10, PD 301-d10, Surfynol 104-d10, Surfynol 104A-d10, Surfynol 104BC-d10, Surfynol 104E-d10, Surfynol 104H-d10, Surfynol 104PA-d10, Surfynol CT 111-d10, Surfynol PG 50-d10, Surfynol TG-d10, Zetasperse 1200-d10
InChI-Formel InChI=1S/C14H26O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3/i5D3,6D3,9D2,10D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(C#CC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C)C)C([2H])([2H])C(C)C
IUPAC-Name 3,3,8,8-Tetradeuterio-2,9-dimethyl-4,7-bis(trideuteriomethyl)dec-5-in-4,7-diol
Molekulargewicht (g/mol) 236.417
Formelmasse 236.256