Learn More
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridin, 98 %
37.10 € - 364.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 396-01-0
Summenformel C12H11N7
Molekulargewicht (g/mol) 253.269
MDL-Nummer MFCD00006708
InChI-Schlüssel FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
PubChem CID 5546
IUPAC-Name 6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11410521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20044.06
5g
37.10 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11420521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20044.14
25g
108.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11430521
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20044.22
100g
364.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
396-01-0
253.269
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
5546
C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
C12H11N7
MFCD00006708
triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin
Spezifikation
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine
>300°C
MFCD00006708
14,9599
5g
C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
253.269
253.27
396-01-0
C12H11N7
266723
triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
6-Phenylpteridin-2,4,7-Triamin
5546
98%