Learn More
2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 60037-43-6 |
| Summenformel | C10H12O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Hydroxyethyl)phenyl Acetate, 4-(Acetyloxy)benzeneethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(12)13-10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC-Name | [4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.2 |
| Formelmasse | 180.0786 |