Learn More
2-(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethansulfonsäure-Kaliumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1391054-81-1 |
| Summenformel | C5H7KN4O3S2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8N4O3S2/c6-4-7-3-8-5(9-4)13-1-2-14(10,11)12/h3H,1-2H2,(H,10,11,12)(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | C1=NC(=NC(=N1)SCCS(=O)(=O)O)N |
| IUPAC-Name | 2-[(4-Amino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]ethansulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.36 |