Learn More
2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30320339
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320339 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA619155250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 2197420-75-8
Summenformel C13 H15 N3 O4
Menge 250 mg
Synonym 2-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 5-Amino-2-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(12(7)18)10(13(19)20)4-5-11(15)17/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,17)(H,19,20)
SMILES NC(=O)CCC(N1Cc2c(N)cccc2C1=O)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Amino-2-(7-Amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 277.276
Formelmasse 277.106
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.