missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol-Dihydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 17972936
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17972936 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17972936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0380.200025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol Dihydrochloride
CAS 108983-83-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethan-1-ol Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H24 N2 O . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-(Diphenylmethyl)-1-piperazineethanol Hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-diphenylmethyl-, dihydrochloride (6CI), 4-Benzhydryl-1-piperazineethanol Dihydrochloride, 2-(4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl)ethanol Dihydrochloride, Deschlorodesacetic Cetirizine, Cetirizine Related Compound B as Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O.2ClH/c22-16-15-20-11-13-21(14-12-20)19(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10,19,22H,11-16H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethanol;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 369.33
Menge 25 mg
Formelmasse 368.1422 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.