Learn More
2,4-Bis-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Catalog Number 10618160
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 188781-46-6
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H2F6N2O2
Menge 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI-Schlüssel RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-Name 2,4-Bis(trifluormethyl)pyrimidin-5-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 260.095
PubChem CID 10539242
Formelmasse 260.1
Reinheit (%) 95%