Learn More
2-[(4-Brommethyl)phenyl]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine |
| CAS | 52199-24-3 |
| Summenformel | C12H10BrN |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-(2-Pyridyl)benzyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10BrN/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-Name | 2-[4-(Brommethyl)phenyl]pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.12 |
| Formelmasse | 246.9997 |