Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-N,N-Dimethylethylamin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylethylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Synonym | 4-hydroxybutyl acrylate, acrylic acid 4-hydroxybutyl ester, hydroxybutyl acrylate, 1,4-butanediol monoacrylate, 2-propenoic acid, 4-hydroxybutyl ester, unii-4o2a4het1x, 4o2a4het1x, hydroxybutylacrylate, 4-hydroxybutylacrylate, 4-hydroxy-butyl acrylate |
SMILES | CN(C)CCOC1=CC=C(Br)C=C1 |
IUPAC-Name | [2-(4-bromophenoxy)ethyl]dimethylamine |
PubChem CID | 75588 |
Formelmasse | 244.13 |