Learn More
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-Dimethylethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491006
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15491006 250 mg 250 Milligramm
15440618 1 g 1 Gramm
15450618 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54295.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Zwischenprodukt für die Synthese von Tamoxifen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2474-07-9
Summenformel C10H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 244.13
MDL-Nummer MFCD00274471
InChI-Schlüssel MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
PubChem CID 213877
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylethanamin
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane.
Formelmasse 244.13
Reinheit (%) 97%