missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Bromphenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7044872
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
68047-37-0
C18H11BrN2O
351.203
MFCD00050980
VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
631794
2-(4-Bromphenyl)-5-Naphthalen-1-yl-1,3,4-Oxadiazol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
68047-37-0
C18H11BrN2O
351.203
MFCD00050980
VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
631794
2-(4-Bromphenyl)-5-Naphthalen-1-yl-1,3,4-Oxadiazol
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 1 g
Formelmasse 351.2
Reinheit (%) 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'