Learn More
2-(4-Bromphenyl)-5-fluorindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459588
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15459588 250 mg 250 Milligramm
15439588 1 g 1 Gramm
15449588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63091.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885266-74-0
Summenformel C14H9BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 290.135
MDL-Nummer MFCD05224214
InChI-Schlüssel XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole
PubChem CID 24720950
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-5-Fluor-1H-Indol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole
Menge 250 mg
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest