Learn More
2-(4-Bromphenyl)-imidazo-[1,2-a]-pyridin, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7033470
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
34658-66-7
C13H9BrN2
273.13
MFCD00218250
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromo-phenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl h-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1aihf, 2-4-bromophenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-? pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine #, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl, imidazol 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl
623416
2-(4-Bromphenyl)Imidazo[1,2-a]Pyridin
BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN2C=CC=CC2=N1
34658-66-7
C13H9BrN2
273.13
MFCD00218250
GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromo-phenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl h-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1aihf, 2-4-bromophenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-? pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine #, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl, imidazol 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl
623416
2-(4-Bromphenyl)Imidazo[1,2-a]Pyridin
BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 273.13