Learn More
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30368351
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368351 250 mg 250 Milligramm
30364905 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC373950250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60091-87-4
Summenformel C13H9ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 292.67
Synonym Clozapine Impurity 7
IUPAC-Name 2-(4-chloro-2-nitroanilino)benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)amino]benzoic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClN2O4/c14-8-5-6-11(12(7-8)16(19)20)15-10-4-2-1-3-9(10)13(17)18/h1-7,15H,(H,17,18)
Formelmasse 292.0251