missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Chlor-3-Nitrobenzoyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021321
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85-54-1
C14H8ClNO5
305.67
MFCD00007082
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
66562
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85-54-1
C14H8ClNO5
305.67
MFCD00007082
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
66562
2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 198°C to 201°C
Menge 50 g
Formelmasse 305.68
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'