Learn More
2-[4-(Chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541010
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
898289-48-0
C11H9ClN2
204.657
MFCD09702381
ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
24229560
2-[4-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
898289-48-0
C11H9ClN2
204.657
MFCD09702381
ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
24229560
2-[4-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%