Learn More
2-(4-Chlorphenoxy)-6-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033695
47.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
902836-82-2
C13H8ClFO2
250.653
MFCD08061024
JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
42553314
2-(4-Chlorphenoxy)-6-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
902836-82-2
C13H8ClFO2
250.653
MFCD08061024
JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
42553314
2-(4-Chlorphenoxy)-6-Fluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 250.66
Reinheit (%) 98%