Learn More
2-(4 -Chlorphenyl)-1 H-indol-3 -Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10417252
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS 1217-83-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C15H10ClNO
MDL-Nummer MFCD00047160
Menge 250 mg
Synonym 2-4-chlorophenyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-4-chlorophenyl, 2-4-chlorophenyl-3-formyl-indole, 2-4-chlorophenyl indole-3-carbaldehyde, 2-4-chlorophenyl indole-3-carboxaldehyde
InChI-Schlüssel LISKDSDZIWRRTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(C=O)C2=CC=CC=C2N1
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-1H-indol-3-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 255.70
PubChem CID 2797336
Formelmasse 255.7
Reinheit (%) 97%