Learn More
2-(4-Chlorphenyl)-2-methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033834
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109461-44-1
C11H14ClNO
211.689
MFCD08061115
IJDDASQRAPIORY-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-chloro-phenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c8s6, morpholine,2-4-chlorophenyl-2-methyl
3066043
2-(4-Chlorphenyl)-2-Methylmorpholin
CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109461-44-1
C11H14ClNO
211.689
MFCD08061115
IJDDASQRAPIORY-UHFFFAOYSA-N
2-4-chlorophenyl-2-methylmorpholine, 2-4-chloro-phenyl-2-methyl-morpholine, acmc-1c8s6, morpholine,2-4-chlorophenyl-2-methyl
3066043
2-(4-Chlorphenyl)-2-Methylmorpholin
CC1(CNCCO1)C2=CC=C(C=C2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylmorpholine
Menge 250 mg
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 99%