Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-3-Oxopropanenitril, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClC6H4CH(CN)CHO |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 179.61 |
Reinheit (%) | 95% |