Learn More
2,4-D-iso-octylester (technisch) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316409
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316409 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316409 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11944000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-D-iso-octyl ester (technical)
CAS 25168-26-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-D-iso-octyl ester (technical)
Versandbedingung +20°C
Summenformel C16 H22 Cl2 O3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester (6CI,8CI,9CI), Isooctyl alcohol, (2,4-dichlorophenoxy)acetate (8CI), 2,4-D ester, 2,4-D isooctyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid isooctyl ester, Agro-D-Ester, Agroxone 5, Esteron, Isooctyl 2,4-dichlorophenoxyacetate, Silvapron D
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 333.25
Menge 1 mL
Formelmasse 333.2501 g/mol