Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Diamino-5-fluorchinazolin, 97 %
33.50 € - 133.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 119584-70-2
Summenformel C8H7FN4
Molekulargewicht (g/mol) 178.17
MDL-Nummer MFCD00221785
InChI-Schlüssel ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i
PubChem CID 456246
IUPAC-Name 5-Fluorchinazolin-2,4-Diamin
SMILES NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11459906
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B20880.03
1g
33.50 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11469906
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B20880.06
5g
133.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
119584-70-2
178.17
ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N
456246
NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1
C8H7FN4
MFCD00221785
2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i
5-Fluorchinazolin-2,4-Diamin
Spezifikation
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
1g
C8H7FN4
3590571
ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N
5-Fluorchinazolin-2,4-Diamin
456246
97%
245°C to 248°C
119584-70-2
MFCD00221785
2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i
NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1
178.17
178.17