Learn More
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine (Desoxyminoxidil), TRC
Artikelnummer. 30003627
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003627 500 mg 500 Milligramm
30007673 250 mg 250 Milligramm
17982585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416640500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24867-26-3
Summenformel C9 H15 N5
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
Synonym 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. E (EP), Desoxyminoxidil
IUPAC-Name 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Formelmasse 193.1327
Reinheit (%) >95%