Learn More
2,4-Diamino-6-Piperidinopyrimidin (Desoxyminoxidil), TRC
Artikelnummer. 30007673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007673 250 mg 250 Milligramm
30003627 500 mg 500 Milligramm
17982585 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007673 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416640250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24867-26-3
Summenformel C9 H15 N5
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
Synonym 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. E (EP), Desoxyminoxidil
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-Ylpyrimidin-2,4-Diamin
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Formelmasse 193.1327
Reinheit (%) >95%