Learn More
2,4-Dibromanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021124
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-57-6
C6H5Br2N
250.921
MFCD00007633
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
12004
2,4-Dibromanilin
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-57-6
C6H5Br2N
250.921
MFCD00007633
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
12004
2,4-Dibromanilin
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromoaniline
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Siedepunkt 156°C (24 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2206653
Formelmasse 250.93
Reinheit (%) ≥98%