missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047973
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
58530-53-3
C5H3Br2N
236.89
MFCD01859720
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
817104
2,4-Dibrompyridin
BrC1=CC=NC(Br)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
58530-53-3
C5H3Br2N
236.89
MFCD01859720
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
817104
2,4-Dibrompyridin
BrC1=CC=NC(Br)=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromopyridine
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 236.9
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'