Learn More
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7026317
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99817-36-4
C8H6Cl2NO3
235.04
MFCD00270764
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
7020339
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrobenzen-1-olat
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99817-36-4
C8H6Cl2NO3
235.04
MFCD00270764
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
7020339
2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrobenzen-1-olat
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 236.05
Reinheit (%) 98%