Learn More
2,4-Dichlor-5-isopropoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047260
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
41200-96-8
C9H11Cl2NO
220.093
MFCD00974411
RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
170476
2,4-dichlor-5-propan-2-yloxyanilin
CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
41200-96-8
C9H11Cl2NO
220.093
MFCD00974411
RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
170476
2,4-dichlor-5-propan-2-yloxyanilin
CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (0.2 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2836827
Formelmasse 220.11
Reinheit (%) 98%