missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlor-5-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024659
40.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28286-86-4
C7H5Cl3O2S
259.53
MFCD00044016
DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
119914
CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
28286-86-4
C7H5Cl3O2S
259.53
MFCD00044016
DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
119914
CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 259.54
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'