Learn More
2,4-Dichlor-5-nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-nitrophenol |
| CAS | 39489-77-5 |
| Summenformel | C6H3Cl2NO3 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | O=[N](C(C=C(O)C(Cl)=C1)=C1Cl)=O |
| IUPAC-Name | 2,4-Dichlor-5-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208 |
| Formelmasse | 206.95 |