Learn More
2,4-Dichlor-5-Sulfamoylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027660
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2736-23-4
C7H5Cl2NO4S
270.08
MFCD00007931
ZSHHRBYVHTVRFK-UHFFFAOYSA-N
lasamide, 5-aminosulfonyl-2,4-dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl-benzoic acid, unii-leg53tf0sn, 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2,4-dichloro, leg53tf0sn, 3-sulfamoyl-4,6-dichlorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl
17655
2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
C1=C(C(=CC(=C1S(=O)(=O)N)Cl)Cl)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2736-23-4
C7H5Cl2NO4S
270.08
MFCD00007931
ZSHHRBYVHTVRFK-UHFFFAOYSA-N
lasamide, 5-aminosulfonyl-2,4-dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl-benzoic acid, unii-leg53tf0sn, 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoic acid, benzoic acid, 5-aminosulfonyl-2,4-dichloro, leg53tf0sn, 3-sulfamoyl-4,6-dichlorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-sulfamoyl
17655
2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
C1=C(C(=CC(=C1S(=O)(=O)N)Cl)Cl)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Schmelzpunkt 230°C to 232°C (decomposition)
Menge 50 g
Formelmasse 270.09
Reinheit (%) 98%