Learn More
2,4-Dichlor-5-thiazolmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-thiazolemethanol |
| CAS | 170232-69-6 |
| Summenformel | C4H3Cl2NOS |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (2,4-Dichlorothiazol-5-Yl)Methanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h8H,1H2 |
| SMILES | OCc1sc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-Name | (2,4-Dichlor-1,3-Thiazol-5-yl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.03 |
| Formelmasse | 182.9312 |