Learn More
2,4-Dichlor-6-Iodanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047121
34.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
697-90-5
C6H4Cl2IN
287.909
MFCD00007661
YJRSMJTVXWBFJJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-iodobenzenamine, 2,4-dichloro-6-iodophenylamine, 4,6-dichloro-2-iodophenylamine, 2,4-dichloro-6-iodo-phenylamine, benzenamine,2,4-dichloro-6-iodo, benzenamine, 2,4-dichloro-6-iodo, 1-amino-2,4-dichloro-6-iodobenzene
7577525
2,4-dichlor-6-Iodanilin
C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)I)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
697-90-5
C6H4Cl2IN
287.909
MFCD00007661
YJRSMJTVXWBFJJ-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-6-iodobenzenamine, 2,4-dichloro-6-iodophenylamine, 4,6-dichloro-2-iodophenylamine, 2,4-dichloro-6-iodo-phenylamine, benzenamine,2,4-dichloro-6-iodo, benzenamine, 2,4-dichloro-6-iodo, 1-amino-2,4-dichloro-6-iodobenzene
7577525
2,4-dichlor-6-Iodanilin
C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)I)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3246130
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 287.92
Reinheit (%) 97%