missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlor-6-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7080682
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5424-21-5
C5H4Cl2N2
163.001
MFCD00006064
BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
79471
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5424-21-5
C5H4Cl2N2
163.001
MFCD00006064
BTLKROSJMNFSQZ-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,6-dichloro-4-methylpyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine, 6-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichlor-6-methylpyrimidin, pubchem6911, acmc-1b11m, ksc495i8r, 2,4-dichloro6-methylpyrimidine
79471
2,4-Dichlor-6-methylpyrimidin
CC1=CC(=NC(=N1)Cl)Cl

2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,4-Dichlor-6-Methylpyrimidin wird bei der Synthese von (2-Chlor-6-Methyl-Pyrimidin-4-yl)-(2,3-Dihydro-Benzothiazol-6-yl)-Amin verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Ethylacetat und Toluol. Nicht in Wasser löslich

Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 114295
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'