Learn More
(2,4-Dichlorphenoxy-d3)essigsäure, CDN
Artikelnummer. 30317844
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317844 0.01 g 0.01 Gramm
30321143 0.005 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317844 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND57500.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-D D3
CAS 202480-67-9
Summenformel C8 2H3 H3 Cl2 O3
Menge 0.01 g
Synonym Acetic acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), 2,4-D D3, (2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)acetic Acid
InChI-Formel InChI=1 S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3 H,4H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(OCC(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl
IUPAC-Name 2-(2,4-Dichlor-3,5,6-Trideuteriophenoxy)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
Formelmasse 222.9882 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity