Learn More
(2,4-Dichlorphenoxy-d3)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-D D3 |
| CAS | 202480-67-9 |
| Summenformel | C8 2H3 H3 Cl2 O3 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Acetic acid, (4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)- (9CI), 2,4-D D3, (2,4-Dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)acetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)O)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 2-(2,4-Dichlor-3,5,6-Trideuteriophenoxy)Essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 224.06 |
| Formelmasse | 222.9882 |