Learn More
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure-13C6, TRC
Artikelnummer. 30383423
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383423 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4356821MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ring-13C6
CAS 150907-52-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel 13C6 C2 H6 Cl2 O3
Menge 1 mg
Synonym Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy-13C6)- (9CI), 2,4-D (phenyl-13C6), 2,4-D 13C6, 2,4-D 13C6 (phenyl 13C6)
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1
SMILES OC(=O)CO[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
IUPAC-Name 2-(4,6-Dichlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxyessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 226.99
Formelmasse 225.9895
Reinheit (%) >95