Learn More
2,4-Dichlorphenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045540
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2612-57-9
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00002001
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
75789
2,4-Dichlor-1-isocyanatobenzol
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2612-57-9
C7H3Cl2NO
188.007
MFCD00002001
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
75789
2,4-Dichlor-1-isocyanatobenzol
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 80°C (1 mmHg)
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2250
Beilstein 2090780
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 96%