missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736206
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-Dichlorpyridin
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-Dichlorpyridin
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 189.0°C to 190.0°C
Flammpunkt 89°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5500 to 1.5540
Menge 1 g
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'