Learn More
2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30381691
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30381691 50 mg 50 Milligramm
30375476 10 mg -
30381073 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45008350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1178351-23-9
Summenformel C10H8N2O3F2
Molekulargewicht (g/mol) 242.17
IUPAC-Name 2,4-difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)c1cc(N2CCNC2=O)c(F)cc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8F2N2O3/c11-6-4-7(12)8(3-5(6)9(15)16)14-2-1-13-10(14)17/h3-4H,1-2H2,(H,13,17)(H,15,16)
Formelmasse 242.0503