Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Difluor-5-iodbenzoesäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33673.MD
Weitere Details : CAS : 161531-51-7 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466527
  • 92.42 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
21-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
161531-51-7
284
OSBABFNFGBPWGL-UHFFFAOYSA-N
11129795
C1=C(C(=CC(=C1I)F)F)C(=O)O
C7H3F2IO2
MFCD11226506
2,4-difluoro-5-iodo-benzoic acid, 5-iodo-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-iodo
2,4-difluor-5-Iodbenzoesäure
Spezifikation
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
151°C to 152°C
161531-51-7
MFCD11226506
OSBABFNFGBPWGL-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluor-5-Iodbenzoesäure
11129795
97%
Light sensitive
250mg
C7H3F2IO2
2,4-difluoro-5-iodo-benzoic acid, 5-iodo-2,4-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-iodo
C1=C(C(=CC(=C1I)F)F)C(=O)O
284
284
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation